Learn More
IL-4 Rat, PE, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB81-PE-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972538
  • 321.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
IL-4
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Il4
Protein A/G Purified
RUO
16189
IgG1 κ
Flow Cytometry
11B11
PE
NP_067258
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.