missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-38/IL-1F10 Antibody (798036) [PE], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB7774P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-38/IL-1F10 Monoclonal antibody specifically detects IL-38/IL-1F10 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Spezifikation
| IL-38/IL-1F10 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 798036 | |
| Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| interleukin 1 family, member 10 (theta), UNQ6119/PRO20041 | |
| E. coli-derived recombinant mouse IL-38/IL-1F10, Met1-Arg152, Accession # Q8R459 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 84639 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur