Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-3 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230996
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15415303
Marke: Invitrogen™ EMIL3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Mouse Interleukin-3 (Ms IL-3) ELISA quantitates Ms IL-3 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IL-3. Principle of the method The Mouse IL-3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Interleukin3 (IL-3), auch Mastzellwachstumsfaktor (MCGF), Multicolony Stimulating Factor (Multi-CSF) oder Eosinophil-CSF (E-CSF) genannt, wird von aktivierten T-Zellen, Mastzellen und Eosinophilen produziert. IL-3 ist ein hämatopoetischer Wachstumsfaktor, der die Koloniebildung von Erythroiden, Megakaryozyten, Neutrophilen, Eosinophilen, Basophilen, Mastzellen und monozytischen Linien stimuliert. Die meisten dieser Funktionen werden verbessert oder sind abhängig von der Kostimulation durch andere Zytokinen. Mensch- und Maus-IL-3 teilen sich nur 29 % Sequenzidentität auf Aminosäureebene. Die Bioaktivität von IL-3 ist sehr speziesspezifisch. Beispielsweise zeigt die menschliche IL-3-Zelle keine Aktivität bei Mauszellen. IL-3 fördert bei Zytokin starkes Wachstum. IL-3 ist in der Lage, die Proliferation einer breiten Palette hämatopoetischer Zelltypen zu unterstützen und ist an einer Vielzahl von Zellaktivitäten wie Zellwachstum, Differenzierung und Apoptose beteiligt. IL-3 besitzt nachweislich auch neurotrophische Aktivität und kann mit neurologischen Störungen in Verbindung gebracht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01586
Assay-Bereich 0.16 bis 40 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,2 pg/mL
Kalibrierbereich 0.2 bis 40 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zytokine und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 16187
Gensymbol BPA,Csfmu,HCGF,Il-3,MCGF,PSF
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP23-309E16.5, BPA, Csfmu, HCGF, Il-3, MCGF, PSF
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min