Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Human IL-3 Immunoassay-Kit
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit: Erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
- Niedriger Probenverbrauch: Verwenden Sie 2 bis 5 µl-Proben (z. B. 2 μl vs 75 μl für Dreifach-Wells mit anderen Methoden)
- Schneller; einfacher Workflow: Keine Waschschritte, 2 Stunden von der Probenentnahme bis zur Antwort
- Großer dynamischer Bereich: 5 Protokolle minimieren die Probenverdünnungen und stellen sicher, dass sie im richtigen Bereich liegen
- Es muss kein markengeschütztes Instrument gekauft werden: Kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät ausgeführt werden
- ProQuantum Software erhältlich: Robuste Datenanalyse und statistischer gruppenweiser Vergleich
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P08700 |
| Assay-Bereich | 0,0128 bis 5000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | <0,01 pg/ml |
| Konjugat | FAM™ |
| Nachweisverfahren | Taqman™ Echtzeit-PCR |
| Immunassay-Kit-Format | Näherungsbasierter Immunassay |
| Produkttyp | ProQuantum |
| Probentyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinquantifizierung |
| Mehr anzeigen |