Learn More
IL-2 Rat, APC, Clone: JES6-5H4, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB80-APC-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982528
  • 119.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IL-2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2
Protein A/G Purified
RUO
16183
IgG2b κ
Flow Cytometry
JES6-5H4
APC
NP_032392
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.