Learn More
Invitrogen™ IL-2 Human ELISA Kit
Beschreibung
Das ELISA für den humanen Programmed T-Cell Death Ligand1 (Hu PD-L1) quantifiziert humanes PD-L1 in Humanserum, Plasma, Zelllysaten oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes PD-L1. Verfahrensprinzip Das Festphasen-, Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes PD-L1 misst die Menge des Zieles, das innerhalb eines Paares gematchter Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P60568 |
| Assay-Bereich | 18.8 bis 1,200 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 9,1 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 3558 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke