Learn More
Invitrogen™ IL-1R4/IL-1RL1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHIL1RL1
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15485033
  • 808.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human Interleukin 1 Receptor 4 (Hu IL-1R4/IL-1RL1) ELISA quantitates Hu IL-1R4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-1R4. Principle of the method The Human IL-11R4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ST2 ist ein Mitglied der Interleukin 1-Rezeptorfamilie. Studien mit ST2 in Mäusen deuten darauf hin, dass dieser Rezeptor durch proinflammatorische Stimuli induziert werden kann und an der Funktion von T-Helferzellen beteiligt ist. ST2 gehört zur Interleukin-1-Rezeptorfamilie mit drei Ig-ähnlichen (Immunglobulin-ähnlichen) C2-Typ-Domänen und einer TIR-Domäne. ST2 ist ein Rezeptor für Interleukin-33 (IL-33), der nach einer Stimulation die Signalmoleküle MYD88, IRAK1, IRAK4 und TRAF6 rekrutiert, gefolgt von einer Phosphorylation von MAPK3/ERK1 und/oder MAPK1/ERK2, MAPK14 und MAPK8. Berichte schlagen auch eine mögliche Rolle in der Funktion von T-Helferzellen sowie im Zellwachstum vor. Es wurden drei Isoformen von ST2 erkannt, wobei Isoform C eine Membranform und Isoform B eine sezernierte Form ist. ST2 kann durch proinflammatorische Stimuli induziert werden und wird auch im Serum von Autoimmunerkrankungen gefunden. Verschiedene Isoformen sind auf verschiedene Gewebe beschränkt, wobei eine hohe Expression dieses Proteins in Niere, Lunge, Plazenta, Magen, Skelettmuskulatur, Dickdarm und Dünndarm erkennbar ist.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q01638
2 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
9173
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entzündungen
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
1.65 bis 1200 pg/ml
2 bis 1200 pg/ml
Biotin
Kinase und Inhibitoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
DER4,FIT-1,IL33R,ST2,ST2L,ST2V,T1
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
DER4, FIT-1, IL33R, ST2, ST2L, ST2V, T1
1 Std 20 Min