Learn More
Invitrogen™ Rat IL-13-Cell Lysates ELISA Kit
Artikelnummer. 17105929
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17105929 5 x 96 Tests 1 Stück
15445383 96 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17105929 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. ERIL13X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Rat Interleukin 13-Cell Lysates (Rt IL-13) ELISA quantitates Rt IL-13 in cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt IL-13. Principle of the method The Rat IL-13 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IL-13 ist ein immunregulatorisches Zytokin, das hauptsächlich von aktivierten Th2-Zellen produziert wird und an der Regulierung von Entzündungs- und Immunreaktionen beteiligt ist. IL-13 reguliert die Makrophageaktivität und hemmt dadurch die Produktion proinflammatorischer Zytokine und Chemokine und ist aufgrund von Mechanismen, die von IgE und Eosinophilen unabhängig sind, an allergisch induziertem Asthma beteiligt. Zudem reguliert IL-13 auch mehrere Stufen der B-Zellreifung und -differenzierung, reguliert die Expression von CD23 und MHC-Klasse-II hoch und fördert den Isotypenswitch der B-Zellen. Strukturell ähnelt IL-13 in hohem Maße IL-3, IL-4, IL-5 und GM-CSF. Das Gen, das für IL-13, IL3, IL5, IL4 und CSF2 codiert, bildet ein Zytokin-Gencluster auf Chromosom 5q, wobei das IL-13-Gen besonders nahe an IL4 liegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P42203
Assay-Bereich 27,43 pg/ml bis 20.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20 pg/mL
Kalibrierbereich 20 pg/ml bis 20.000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zytokine und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt Ratten-IL13.
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 116553
Gensymbol Il13.
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, SAV-HRP, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Assay-Verdünnungskonzentrat, Chromogen
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min