Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes IL-12p70 Kit
Artikelnummer. 15531067
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15531067
Marke: Invitrogen™ 88712688
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses Ready-Set-Go! ELISA-Set kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspufferpulver (Rekonstituierbar bis 1 l mit dH20 und Filter mit 0.22 uM) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (Verdünnbar mit 1 Teil 10x-Puffer in 9 Teilen dH20) enthalten.
  • Assay-Verdünner. 5x konzentriert
  • Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Misst spezifisch die bioaktive, heterodimerische Form von IL-12, p70, ohne Interferenz durch p40-Monomer oder IL-23 (p19/p40). Entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an humanem IL-12p70-Protein in Proben, u.a. aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin 12 p70 (IL-12 p70) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-12 p70.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das ELISA Ready-SET-Go! Reagenzien-Set für Human-IL-12-p70 (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P/P
Assay-Bereich 4 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3592, 3593
Gensymbol IFN-g,Ifg
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses unbeschichtete ELISA-Kit kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspuffer in Pulverform (mit 1 l dH20 rekonstituieren und filtrieren (0.22 µm)) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (1 Teil 10x Puffer in 9 Teilen dH20 verdünnen) enthalten., Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Streptavidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern mit den Endungen -22, -44, -76 und -86 enthalten), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-12, IL12, IL23
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min