Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für Ratte-IL-12
Lymphokin
Marke:  Invitrogen™ KRC0122
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10069362
  • 1084.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Beschreibung
Der ELISA-Assay für Ratten-Interleukin 12+p40 (Rt IL-12+p40) quantifiziert Rt IL-12+p40 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Rt IL-12 p40.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Ratten-IL-12+p40 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das ELISA-Kit für Ratte-IL-12 quantifiziert natürliches und rekombinantes Ratte-IL-12-Heterodimer und die freie p40-Einheit in Serum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q9R103
<3 pg/ml
ELISA-Kit
Ratte
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Il12a, Il12b
4.2 %
HRP
192 Assays
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl
Ratte
4 h
15.6 bis 1000 pg/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Kolorimetrisch
64546, 84405
5.1 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
<3 pg/ml
RUO
2 bis 8 °C
1 Std 20 Min