Learn More
IL-10 Monoclonal Antibody (JES3-9D7), eFluor™ 450, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
160.00 CHF - 425.00 CHF
Spezifikation
Antigen IL-10
Klon JES3-9D7
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15288867
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-7108-42
100 Tests
425.00 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15278867
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-7108-41
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The JES3-9D7 monoclonal antibody reacts with human interleukin-10 (IL-10). Applications Reported: This JES3-9D7 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis. Applications Tested: This JES3-9D7 antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of Th2 polarized human peripheral blood cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (cat. 88-8824) and protocol. Please refer to Best Protocols: Protocol A: Two step protocol for (cytoplasmic) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This can be used at 5 μL (1 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. eFluor™ 450 is an alternative to Pacific Blue™. eFluor™ 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome. Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
IL-10 Monoclonal antibody specifically detects IL-10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IL-10
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P22301
IL10
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
IL10
JES3-9D7
Flow Cytometry
eFluor 450
Rat
Human
3586
IgG1 κ