Learn More
IL-10 Rat anti-Human, APC, Clone: JES3-19F1, BD
Rat Monoclonal Antibody
299.00 CHF - 670.00 CHF
Spezifikation
Antigen IL-10
Klon JES3-19F1
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15891579
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562036
25 μg
299.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15817858
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554707
0.1 mg
670.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The JES3-19F1 antibody reacts with human interleukin-10 (IL-10). The immunogen used to generate the JES3-19F1 hybridoma was recombinant human IL-10 expressed in COS cells. This is a neutralizing antibody. This antibody also reacts with viral IL-10.
Spezifikation
Spezifikation
IL-10
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Human, Virus
Recombinant Human IL-10
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
JES3-19F1
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified