Learn More
Invitrogen™ IL-10 Monoclonal Antibody (JES5-16E3), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
2525.00 CHF - 16350.00 CHF
Spezifikation
Antigen IL-10
Klon JES5-16E3
Konzentration 1 mg/mL
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Functional Grade
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15577806
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
16-7101-38
5 mg
2525.00 CHF
5 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17191472
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
16-7101-025
25 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17101482
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
16-7101-050
50 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The JES5-16E3 antibody reacts with mouse interleukin-10 (IL-10). Mouse IL-10 is an ∽18 kDa factor also known as Cytokine Synthesis Inhibitory Factor (CSIF). In the mouse, Th2 cells, B1 cells, macrophages, and keratinocytes are the major cell subsets that produce IL-10. IL-10 inhibits synthesis of Th1 cytokines and proliferation of T cells, and acts as a costimulatory signal for mast cells, developing thymocytes and the Th2 response.
IL-10 encodes a protein that acts as a cytokine and is primarily produced by monocytes, with some production by lymphocytes. This cytokine has various effects on immunoregulation and inflammation, including down-regulating the expression of Th1 cytokines, MHC class II Ags, and costimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production. Additionally, IL-10 can block NF-kappa B activity and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. Knockout studies in mice have suggested that this cytokine is an essential immunoregulator in the intestinal tract. Mutations in this gene have been associated with an increased susceptibility to HIV-1 infection and rheumatoid arthritis. Diseases associated with IL10 include Graft-Versus-Host Disease and Human Immunodeficiency Virus Type 1.
Spezifikation
Spezifikation
IL-10
1 mg/mL
Functional Grade
Rat
Mouse
P18893
IgG2b κ
Affinity chromatography
Antibody
JES5-16E3
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
16153
Primary
4°C
IL10