missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IkB-alpha, p Ser32, p Ser36 Antibody (39A1413), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-56065
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IkB-alpha Monoclonal specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
| IkB-alpha (p Ser32, p Ser36) | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| P25963 | |
| NFKBIA | |
| This monoclonal antibody was raised against a synthetic peptide containing phosphorylated serines at amino acid residues 32 and 36 of human IkBa. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| IkBa (39A1413 ) [Ser32/Ser36] | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA | |
| 39A1413 | |
| Western Blot 1 ug/ml, ELISA 1:100-1:1000 | |
| alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 4792 | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur