Learn More
IKA™ IKA Vortex 3 Schüttler
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IKA Vortex 3 Mischer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Runder Einhand-Aufsatz mit Gummieinsatz (Dauerbetrieb/Touch-Bedienung)
- 88 mm Durchm.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einhandbefestigung |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA Vortex 3 Mischer |