Beschreibung
Die neue ROTAVISC-Serie bestimmt die Viskosität von Flüssigkeiten in allen Anwendungsbereichen, vom Labor bis zur Qualitätskontrolle. Die vier Geräte messen in verschiedenen Viskositätsbereichen. Unabhängig von einer einfachen oder anspruchsvollen Viskositätsmessung liefert das ROTAVISC schnelle und genaue Ergebnisse. Im Lieferumfang sind ein Standard-Spindelset (SP1 bis SP4), eine Schutzhalterung, ein Temperatursensor, ein Schnellanschluss, ein Hakenanschluss und ein ROTASTAND-Stativ enthalten.
Einfache Bedienung
Die großzügige 4.3″-TFT-Anzeige ermöglicht eine intuitive Menüführung. Eine digitale Wasserwaage unterstützt ebenfalls die richtige Einstellung der Startbedingung. Die einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
Höchste Messgenauigkeit
Die Messgenauigkeit des ROTAVISC Rotationsviskosimeters für Newtonsche und Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten liegt bei +/- 1 % des Messbereichs. Die Reproduzierbarkeit beträgt +/- 0.2 %.
Stufenlose Drehzahl
ROTAVISC ist ein Viskosimeter mit stufenloser Drehzahleinstellung.
IKA Rotavisc lo-vi Complete
Viskositätsmessbereich: 1 bis 6,000,000 mPas
Spezifikation
Spezifikation
| Viskositätsbereich | 6.000.000 cSt |
| Beschreibung | \Rotavisc lo-vi Complete Rotation Viscosimeter Pakete |
| Displaytyp | TFT |
| Sensoren | PT 100 |
| Drehzahlbereich | 0,01 bis 200 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | -100°bis +300 °C |
| Thermometerauflösung | 0,1 K |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 100/240 V |