Learn More
IKA™ Rotavisc hi-vi II Komplettes Viskosimeter-Paket
Artikelnummer. 16298571 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
TFT
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp Packungsgröße
16298571 TFT 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16298571 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025000313
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotationsviskosimeter-Pakete
Die neue ROTAVISC-Serie bestimmt die Viskosität von Flüssigkeiten in allen Anwendungsbereichen, vom Labor bis zur Qualitätskontrolle. Die vier Geräte messen in verschiedenen Viskositätsbereichen. Unabhängig von einer einfachen oder anspruchsvollen Viskositätsmessung liefert das ROTAVISC schnelle und genaue Ergebnisse. Im Lieferumfang sind ein Standard-Spindelset (SP1 bis SP4), eine Schutzhalterung, ein Temperatursensor, ein Schnellanschluss, ein Hakenanschluss und ein ROTASTAND-Stativ enthalten.
Einfache Bedienung
Die großzügige 4.3″-TFT-Anzeige ermöglicht eine intuitive Menüführung. Eine digitale Wasserwaage unterstützt ebenfalls die richtige Einstellung der Startbedingung. Die einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
Höchste Messgenauigkeit
Die Messgenauigkeit des ROTAVISC Rotationsviskosimeters für Newtonsche und Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten liegt bei +/- 1 % des Messbereichs. Die Reproduzierbarkeit beträgt +/- 0.2 %.
Stufenlose Drehzahl
ROTAVISC ist ein Viskosimeter mit stufenloser Drehzahleinstellung.
IKA Rotavisc hi-vi II Complete
Viskositätsmessbereich: 800 bis 320.000.000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Viskositätsbereich 320.000.000 cSt
Beschreibung Rotavisc hi-vi II Complete Rotation Viscosimeter Paket
Displaytyp TFT
Sensoren PT 100
Drehzahlbereich 0,01 bis 200 U/min
Temperaturbereich (metrisch) -100°bis +300 °C
Thermometerauflösung 0,1 K
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V