Beschreibung
KHC0048 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Färben von WFS1. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß dem Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur noch wenige Schritte von hochwertigen IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Immunhistochemie-Kit |
| Zielspezies | Human, Maus, Ratte |
| Menge | 50 Tests |
| Form | Mischung |
| Probentyp | FFPE-Gewebe |
| Kitinhalt | 100 ml Antigen-Rückgewinnungspuffer, 2 x 100 ml Waschpuffer, 5 ml Blockierungspuffer, 5 ml Primärantikörper, 5 ml Sekundärantikörper, 0,2 ml Chromogen-Komponente A, 4 ml Chromogen-Komponente B, 5 ml Signalverstärker, 5ml Reagenz zur Gegenfärbung, 5 ml Eindeckmedien, Datenblatt, Handbuch |