Learn More
Proteintech IHCeasy Vimentin gebrauchsfertiges IHC-Kit
Ein gebrauchsfertiges IHC-Kit für die Färbung von Vimentin.
Marke:  Proteintech KHC0039-50T
Artikelnummer. 17476743
  • 366.15 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Beschreibung
  • Dieses Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern.
  • Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
Human
Bei 2 – 8 °C lagern
50 Reaktionen
FFPE-Gewebe
50 Tests
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech IHCeasy Vimentin gebrauchsfertiges IHC-Kit > 50 Tests