missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
KHC0151 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Färben von RBM15B. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Zielspezies | Human, Ratte |
| Menge | 50 Tests |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie (IHC) |
| Spezies | Maus |
| Inhalt und Lagerung | Alle Reagenzien werden bei 2 bis 8 °C gelagert. Das Kit ist ab dem Eingangsdatum 6 Monate lang stabil. |
| Kitinhalt |
|
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?