Learn More
Proteintech IHCeasy Podocalyxin gebrauchsfertiges IHC-Kit Artikelnummer.: 17680147
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Proteintech IHCeasy Podocalyxin gebrauchsfertiges IHC-Kit
Artikelnummer. 17680147 Alle ansehen Proteintech Produkte
50 Tests, 1 Set
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17680147
Marke: Proteintech KHC008750T
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gebrauchsfertiges IHC-Kit
KHC0087 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Färben von Podocalyxin. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Clonality polyklonal
Zielspezies Human
Menge 50 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie (IHC)
Spezies Kaninchen
Inhalt und Lagerung Alle Reagenzien werden bei 2 bis 8 °C gelagert. Das Kit ist ab dem Eingangsdatum 6 Monate lang stabil.
Kitinhalt
  • Antigen-Retrieval-Puffer (100 ml, 50 x)
  • Waschpuffer (100 ml x 2, 20 x)
  • Blockierpuffer (5 ml, RTU)
  • Polyklonaler Kaninchen-Primärantikörper (5 ml, RTU)
  • Polymer-HRP-Ziege-Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper (5 ml, RTU)
  • Chromogen Komponente A (0,2 ml, RTU)
  • Chromogen Komponente B (4 ml, RTU)
  • Signalverstärker (5 ml, RTU)
  • Gegenfärbungs-Reagenz (5 ml, RTU)
  • Befestigungsmedien (5 ml, RTU)
  • Datenblatt (1 Kopie)
  • Manuell (1 Kopie)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech IHCeasy Podocalyxin gebrauchsfertiges IHC-Kit >