Learn More
Proteintech IHCeasy G3BP1 gebrauchsfertiges IHC-Kit
Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
50 Tests
Beschreibung
KHC0047 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Färben von G3BP1. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß dem Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur noch wenige Schritte von hochwertigen IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Immunhistochemie-Kit |
| Zielspezies | Human, Maus, Ratte |
| Menge | 50 Tests |
| Form | Mischung |
| Probentyp | FFPE-Gewebe |
| Kitinhalt | 100 ml Antigen-Rückgewinnungspuffer, 2 x 100 ml Waschpuffer, 5 ml Blockierungspuffer, 5 ml Primärantikörper, 5 ml Sekundärantikörper, 0,2 ml Chromogen-Komponente A, 4 ml Chromogen-Komponente B, 5 ml Signalverstärker, 5ml Reagenz zur Gegenfärbung, 5 ml Eindeckmedien, Datenblatt, Handbuch |