missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech IHCeasy CYR61 gebrauchsfertiges IHC-Kit

Artikelnummer. 17610177 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17610177

Marke: Proteintech KHC011050T

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gebrauchsfertiges IHC-Kit

KHC0110 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Färben von CYR61. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.

Spezifikation

Clonality Monoklonal
Zielspezies Human
Menge 50 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie (IHC)
Spezies Maus
Inhalt und Lagerung Alle Reagenzien werden bei 2 bis 8 °C gelagert. Das Kit ist ab dem Eingangsdatum 6 Monate lang stabil.
Kitinhalt
  • Antigen-Retrieval-Puffer (100 ml, 50 x)
  • Waschpuffer (100 ml x 2, 20 x)
  • Blockierpuffer (5 ml, RTU)
  • Polyklonaler Kaninchen-Primärantikörper (5 ml, RTU)
  • Polymer-HRP-Ziege-Anti-Maus-Sekundärantikörper (5 ml, RTU)
  • Chromogen Komponente A (0,2 ml, RTU)
  • Chromogen Komponente B (4 ml, RTU)
  • Signalverstärker (5 ml, RTU)
  • Gegenfärbungs-Reagenz (5 ml, RTU)
  • Befestigungsmedien (5 ml, RTU)
  • Datenblatt (1 Kopie)
  • Manuell (1 Kopie)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt