missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech IHCeasy COL1A1 gebrauchsfertiges IHC-Kit

Artikelnummer. 17660267 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17660267 50 Tests 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17660267 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. KHC020550T

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gebrauchsfertiges IHC-Kit

KHC0205 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit für die Färbung von COL1A1 (Kollagen Typ I, Alpha 1). Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.

Spezifikation

Clonality Monoklonal
Zielspezies Human
Menge 50 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunhistochemie (IHC)
Spezies Maus
Inhalt und Lagerung Alle Reagenzien werden bei 2 bis 8 °C gelagert. Das Kit ist ab dem Eingangsdatum 6 Monate lang stabil.
Kitinhalt
  • Antigen-Retrieval-Puffer (100 ml, 50 x)
  • Waschpuffer (100 ml x 2, 20 x)
  • Blockierpuffer (5 ml, RTU)
  • Polyklonaler Kaninchen-Primärantikörper (5 ml, RTU)
  • Polymer-HRP-Ziege-Anti-Maus-Sekundärantikörper (5 ml, RTU)
  • Chromogen Komponente A (0,2 ml, RTU)
  • Chromogen Komponente B (4 ml, RTU)
  • Signalverstärker (5 ml, RTU)
  • Gegenfärbungs-Reagenz (5 ml, RTU)
  • Befestigungsmedien (5 ml, RTU)
  • Datenblatt (1 Kopie)
  • Manuell (1 Kopie)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.