missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IGSF3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16380275
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16380275 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16380275 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA583319

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VGTVEFHDLV TFTRDGGVQW GDRSSSFRTR TAIEKAESSN NVRLSISRAS DTEAGKYQCV AELWRKNYNN TWTRLAERTS NLLEIRVLQP VTKLQVSKSK RTLTLVENKP IQLNCSVKSQ TSQNSHFAVL WYVHKPSDA Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 96%.

IGSF3 (immunoglobulin superfamily, member 3), also known as V8 or EWI-3, is a 1,214 amino acid protein. Widely expressed with predominant expression in kidney, placenta and lung, IGSF3 localizes to the membrane and contains an N-terminal signal peptide, eight immunoglobulin (Ig) domains and a transmembrane segment. IGSF3 exhibits strong sequence and structural similarity to CD101 (32% identity), a leukocyte surface protein with seven Ig domains that is believed to play a role in T-cell activation. Despite the structural similarities between IGSF3 and CD101, IGSF3 is not expressed in peripheral blood lymphocytes and does not appear to participate in an immune function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGSF3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen IGSF3
Gen-Zugriffsnummer O75054
Gen-Alias 1700016K10Rik; 2810035F16Rik; 4833439O17Rik; EWI3; EWI-3; Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 3; Igsf3; immunoglobin superfamily, member 3; immunoglobulin superfamily member 3; immunoglobulin superfamily, member 3; Kiaa0466; LCDD; mKIAA0466; RP4-781D12.1; V8
Gensymbole IGSF3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human IGSF3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102708).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3321
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.