Learn More
Honeywell Safety Products™ Ignite Schutzbrille
Leichte, rahmenlose, verzerrungsfreie Schutzbrille für ungehinderte Sicht. Die Honeywell Sicherheitsprodukte™ Ignite Sicherheitsbrille sitzt sicher und bequem.
Marke: Honeywell Safety Products™ 1017080
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- 9-Punkt-Rundumdesign.
- Gesichtsnaher Schutz und hervorragende Abdeckung.
- Leichtes, rahmenloses Design.
- Langzeit-Tragekomfort und 180 ° verzerrungsfreie, ungehinderte Sicht.
- Anpassbarer Nasenbügel.
- Kaum Rutschen und individueller, bequemer und sicherer Sitz.
Spezifikation
EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number EC1775, EC Attestation Number EC1775 | |
Indoor use. Automotive, Building, Construction, Catering, Fishing, Food, Maintenance, Service and Wood industries. | |
1 Ea. | |
Polyamide |
Safety glasses | |
Red, Silver | |
Polycarbonate |