Learn More
IgM Monoclonal Antibody (II/41), Super Bright™ 645, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
165.00 CHF - 389.00 CHF
Spezifikation
Antigen IgM
Klon II/41
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
64-5790-82
100 μg
389.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15983654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
64-5790-80
25 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
Mouse IgM is an immunoglobulin M antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the first antibody produced during an immune response and is the largest immunoglobulin in the serum. Mouse IgM is composed of five heavy chains and five light chains, and it is involved in complement activation and agglutination of antigens. It plays a crucial role in the innate immune response and is important for neutralizing pathogens before the adaptive immune response is fully activated. Mouse IgM is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
IgM
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
16019
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
II/41
Flow Cytometry
Super Bright 645
Rat
Mouse
P01872
IgG2a κ