missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgM Antibody (ICO-30), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-47723MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| IgM | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| ICO-30 | |
| Flow Cytometry | |
| AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH | |
| Heavy chain of human IgM | |
| 0.1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 3507 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur