Learn More
Maus-IgG3, Klon: B10, Isotypkontrolle, eBioscience™
Maus-Isotypenkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 14-4742-81
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15237377
  • 56.50 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
14-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Maus-IgG3 lambda eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Maus-IgG3 ist für die Verwendung in Immunozytochemie, Immunhistochemie und Durchflusszytometrie geeignet. Getestete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Maus-IgG3 wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse normaler humaner Zellen des peripheren Blutes getestet. Die Isotypkontrolle in der gleichen Konzentration wie den experimentellen Antikörper verwenden. Reinheit: Größer als 90 %, bestimmt durch SDS-PAGE. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC. Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
Maus-IgG3
Regelung
0.5 mg/ml
PBS mit 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgG3
IgG3, lambda, lambda
50 μ g
4 °C
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie
B10
Unkonjugiert
Flüssig
Maus-
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.