Learn More
Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), eFluor™ 450, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
111.00 CHF - 254.00 CHF
Spezifikation
Antigen Rat IgG2b kappa
Klon eB149/10H5
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Control, Flow Cytometry
Konjugat eFluor 450
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15301770
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-4031-80
25 μg
111.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15311770
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-4031-82
100 μg
254.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Description: The rat IgG2b, kappa monoclonal antibody is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: Rat IgG2b Isotype Control eFluor® 450 has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: eFluor® 450 Rat IgG2b Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. Use isotype control at the same concentration as experimental antibody. Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Rat IgG2b kappa Control antibody specifically detects Rat IgG2b kappa in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG2b kappa
0.2 mg/mL
eFluor 450
Rat
Not Applicable
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Isotype Control (Primary)
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
eB149/10H5
Control, Flow Cytometry
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
IgG2b κ