Learn More
Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
137.00 CHF - 293.00 CHF
Spezifikation
Antigen Rat IgG2a kappa
Klon eBR2a
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Control, Flow Cytometry
Konjugat PerCP-eFluor 710
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15321320
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
46-4321-80
25 μg
137.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15331320
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
46-4321-82
100 μg
293.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Description: The monoclonal rat IgG2a kappa is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: PerCP-eFluor® 710 Rat IgG2a Isotype Control has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: Rat IgG2a Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocyte suspensions. It should be used at the same concentration as the experimental antibody. Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Rat IgG2a kappa Control antibody specifically detects Rat IgG2a kappa in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG2a kappa
0.2 mg/mL
PerCP-eFluor 710
Rat
Not Applicable
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Isotype Control (Primary)
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
eBR2a
Control, Flow Cytometry
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
IgG2a κ