Learn More
Ratten-IgG1-kappa, FITC, Klon: eBRG1, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 11-4301-81
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15278209
  • 89.25 CHF / 50 Mikrogramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Monoklonales Ratten-IgG1 kappa eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Ratten-IgG1 ist für die Verwendung in Immunhistochemie, Immunozytochemie, Durchflusszytometrie und ELISA geeignet. Getestete Anwendungen: Die Isotypkontrolle für Ratten-IgG1 wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten getestet. Sollte in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Anregung: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blauer Laser: Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgG1 kappa
Regelung
0.5 mg/ml
PBS mit 0.1 % Gelatine und 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgG1, IgG1k
IgG1, kappa, kappa
50 μ g
Lagerung bei 8 °C, nicht einfrieren. Lichtempfindliches Material.
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie
eBRG1
FITC
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.