Learn More
Ratte-IgG1-kappa, Klon: eBRG1, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 14-4301-82
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15267357
  • 91.25 CHF / 100 Mikrogramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 31-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Monoklonales Ratten-IgG1 kappa eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Ratten-IgG1 ist für die Verwendung in Immunhistochemie, Immunozytochemie, Durchflusszytometrie und Immunglobulin-ELISA geeignet. Getestete Anwendungen: Diese Isotypkontrolle für Ratten-IgG1 wurde für die durchflusszytometrische Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten verwende und sollte in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Reinheit: Größer als 90 %, bestimmt durch SDS-PAGE. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC. Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgG1 kappa
Regelung
0.5 mg/ml
PBS mit 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgG1, IgG1k
IgG1, kappa, kappa
100 μ g
4 °C
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie
eBRG1
Unkonjugiert
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.