Learn More
Maus-IgG1-kappa, PE-Cyanin5.5, Klon: P3.6.2.8.1, Isotypkontrolle, eBioscience™
Maus-Isotypenkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 35-4714-80
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15321040
  • 93.75 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
18-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Isotyp eines primären Antikörpers und die Anwendung, in der er eingesetzt wird, können zu einer Hintergrundfärbung führen. Primärantikörper-Hintergrundrauschen kann durch Bindung an Fc-Rezeptoren in Zielzellen, durch unspezifische Interaktionen mit zellulären Proteinen, Kohlenhydraten und Lipiden oder durch Zellautofluoreszenz verursacht werden. Isotyp-Kontrollantikörper können als Negativkontrollen dienen, um nicht-spezifische Hintergrundsignale von spezifischen Antikörpersignalen zu unterscheiden, da sie keine relevante Spezifität zu einem Zielantigen haben. Auch wenn Isotypkontrollen am häufigsten in der Durchflusszytometrie eingesetzt werden, sind sie auch in anderen Anwendungen wie der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), der Immunhistochemie und Gelverschiebungen nützlich. Die Isotypkontrollen sollten mit der primären Antikörperart und dem Isotyp übereinstimmen, damit der Gehalt an spezifischer Färbung durch den primären Antikörper genau bestimmt werden kann. Wenn direkt markierte primäre Antikörper verwendet werden, funktioniert die Isotypkontrolle am besten, wenn sie mit demselben Marker wie der Testantikörper konjugiert wird.
Beschreibung: Das monoklonale Maus-IgG1K-Immunglobulin ist als Isotypkontrolle einsetzbar. Berichtete Anwendungen: Die PE-Cy5.5 Iso-Kontrolle für Maus-IgG1 K ist für die durchflusszytometrische Analyse geeignet. Getestete Anwendungen: Dieser P3.6.2.8.1-Antikörper wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse von humanen Zellen des peripheren Blutes und Maus-Splenozyten getestet. Anregung: 488-567 nm; Emission: 690 nm; Laser: Blauer Laser, grüner Laser, Gelb-Grün-Laser
Spezifikation
Spezifikation
Mouse-IgG1 kappa
Regelung
0.2 mg/ml
PBS mit 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgG1, IgG1k
IgG1, kappa, kappa
25 μ g
Lagerung bei 8 °C, nicht einfrieren. Lichtempfindliches Material.
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie
P3.6.2.8.1
PE-Cyanin5.5
Flüssig
Maus-
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.