Learn More
IgG Rabbit, Clone: IG1707R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
Antigen IgG
Klon IG1707R
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15910228
Unterlagen ansehen
EnquireBio
3500-RBM9-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15920228
Unterlagen ansehen
EnquireBio
3500-RBM9-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
549.15 CHF
449.92 CHF / 100 Mikrogramm
Sparen 99.23 CHF
18% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
IgG
200μg/mL
Monoclonal
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
IGHG
IgG κ
Protein A/G Purified
Cytoplasm, Cell Surface and Secreted
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen.
IG1707R
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
3500
Purified human Ig Gamma Chain
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
75kDa