missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG light chain (lambda) Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

136.48 CHF - 385.92 CHF

Spezifikation

Antigen IgG light chain (lambda)
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16818693
Unterlagen ansehen
Proteintech
11541-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16808693
Unterlagen ansehen
Proteintech
11541-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Immunoglobulin classes share the same basic four polypeptide chain structure of two heavy chains (five types) and two light chains (kappa, lambda; both having a molecular weight of 22.5 kDa). Kappa and lambda consist of a variable region and a constant region and can easily be differentiated by the antigenic properties of the constant region. The ratio of kappa to lambda is 70:30. Antibodies to the kappa light chain are reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin′s lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore maligt.
Spezifikation

Spezifikation

IgG light chain (lambda)
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
IGL, IGL-, immunoglobulin lambda locus
IGL
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
3535
IgG light chain (lambda) Fusion Protein Ag2064
Primary
-20°C
IGL
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt