Learn More
IgG(H+L) Goat anti-Rat, Rhodamine, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Rat Affinipure Secondary Antibody
47.06 CHF - 93.18 CHF
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat Rhodamine
Form Liquid
Wirtsspezies Goat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17690357
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00007-7-200UL
200 μL
47.06 CHF
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17600367
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00007-7-500UL
500 μL
93.18 CHF
500 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
IgG(H+L)
Rhodamine
Goat
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Immunofluorescence, Flow Cytometry
Liquid
Rat
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.