Spezifikation
| Antigen | IgG(H+L) |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Konjugat | AMCA |
| Zusammensetzung | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Wirtsspezies | Goat |
| Reinigungsverfahren | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Menge | 500 μL |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Mouse |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mehr anzeigen |