missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG(H+L) Goat anti-Human, Rhodamine, Secondary Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 17620357 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μL
Packungsgröße:
500 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17620357 500 μL 500 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17620357 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. SA0000710500UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat anti-Human Affinipure Secondary Antibody

Spezifikation

Antigen IgG(H+L)
Anwendungen Immunofluorescence, Flow Cytometry
Konjugat Rhodamine
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 500 μL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.