Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
47.06 CHF - 168.48 CHF
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Konjugat HRP
Form Liquid
Wirtsspezies Donkey
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17610317
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00001-9-200UL
200 μL
47.06 CHF
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17600317
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00001-9-1ML
1 mL
168.48 CHF
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
IgG(H+L)
HRP
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot
Liquid
Rabbit
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.