Få mere at vide
IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, Biotin, Secondary Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 17600347 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 mL
200 μL
Pakningsstørrelse:
1 Milliliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17600347 1 mL 1 Milliliter
17610347 200 μL 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17600347 Leverandør Proteintech Leverandørnr. SA00004111ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
Tekniske data
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Konjugat Biotin
Zusammensetzung 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
Wirtsspezies Donkey
Reinigungsverfahren The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Menge 1 mL
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Form Liquid
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.