Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Human, Rhodamine, Secondary Antibody, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG(H+L) |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Konjugat | Rhodamine |
| Zusammensetzung | 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Reinigungsverfahren | The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Menge | 200 μL |
| Primär oder sekundär | Secondary |
| Zielspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mehr anzeigen |