Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Human, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Human Affinipure Secondary Antibody
47.06 CHF - 168.48 CHF
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Konjugat HRP
Form Liquid
Wirtsspezies Donkey
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17600297
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00001-11-200UL
200 μL
47.06 CHF
200 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17690287
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00001-11-1ML
1 mL
168.48 CHF
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beskrivning
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
IgG(H+L)
HRP
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot
Liquid
Human
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.