Learn More
Invitrogen™ Human IGFBP3 ELISA Kit
Artikelnummer. 17145469
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 17145469
Marke: Invitrogen™ EHIGFBP3X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3 (Hu IGFBP3) ELISA quantitates Hu IGFBP3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGFBP3. Principle of the method The Human IGFBP3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Insulin wie das Wachstumsfaktor-Bindungsprotein3 (IGFBP3) ist ein Mitglied der Superfamilie der insulinähnlichen Wachstumsfaktor-Bindungsproteine (IGFBP), die sechs hochaffine IGF-Bindungsproteine (IGFBP) und mindestens vier niederaffine Bindungsproteine (auch als IGFBP-bezogenen Proteine oder IGFBPrP bezeichnet) enthalten. Die IGFBP-Mitglieder sind Zystein-reiche Proteine mit konservierten Zystein-Rückständen, die im Amino-Terminal und in den Carboxy-terminalen Regionen des Moleküls gruppiert sind. Die cDNA-Sequenz, die das reife humane IGFBP3 kodiert, wird mit dem Signalpeptid von CD33 fusioniert. Der 265-Aminosäurerest rekombinanter reifer humaner IGFBP3 hat eine berechnete Molekularmasse von ungefähr 29 kDa. Aufgrund der Glykosylierung wandert das rekombinante Protein mit 41 kDa in SDS-PAGE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P17936
Assay-Bereich 74,07 pg/mL bis 18000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 80 pg/mL
Kalibrierbereich 80 pg/mL bis 18000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes ANG, CD23, Eotaxin, GCSF, GMCSF, GRO-alpha, GRO-beta, GRO-gamma, I-309, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-15, IL-16, IP-10, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, MCSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, NAP-2, PDGF, PF-4, PARC, SCF, SDF-1 alpha, TIMP-1, TIMP-2, TNFbeta, TGFbeta1, TGFbeta2, TGFbeta3, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3486
Gensymbol BP-53, IBP3
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, SAV-HRP, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Standard, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Stopplösung, Waschpuffer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym tcag7.703, BP-53, IBP3
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min