Learn More
Invitrogen™ IGFBP2 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHIGFBP2
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15405023
  • 796.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 2 (Hu IGFBP2) ELISA quantitates Hu IGFBP2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGFBP2. Principle of the method The Human IGFBP2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IGFBP2 (insulinähnliches Wachstumsfaktorbindungsprotein2) ist ein Mitglied der ISGBP-Familie, die verschiedene IGFs binden. IGFBP2 wird in einem breiten Spektrum von Krebserkrankungen überexprimiert, einschließlich Gliom, Prostatakrebs, Synovialsarkom, Neuroblastom, Darmkrebs, Nebennierenkrebs, Lungenkrebs, Wilms-Tumor und Hepatoblastom. Die Überexpression von IGFBP2 korreliert auch mit der Aggressivität einiger Tumoren. IGFBP2 aktiviert die Expression der Matrixmetalloprotease2, die zur Zellinvasivität beiträgt.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P18065
20 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
3485
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Signaltransduktion
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
8.23 bis 6000 pg/ml
20 bis 6000 pg/ml
Biotin
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-1, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IBP2, IGF-BP53
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
IBP2, IGF-BP53
1 Std 20 Min