missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGF2BP3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2C10B11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
131.19 CHF - 351.68 CHF
Spezifikation
Antigen | IGF2BP3 |
---|---|
Klon | 2C10B11 |
Konzentration | 0.75 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16848485
|
Proteintech
66526-1-IG-20UL |
20 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16838485
|
Proteintech
66526-1-IG-150UL |
150 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Insulin-like growth factor-II messenger RNA (mRNA)-binding protein-3 (IMP-3), also known as K homology domain-containing protein overexpressed in cancer (KOC) and L523S, is a member of the insulin-like growth factor-II mRNA-binding protein family and is expressed during embryogenesis and in some maligcies. IMP-3 is expressed in maligt melanoma but not in benign nevi, even when dysplastic features are present; IMP-3 is expressed in a significantly higher proportion of melanomas than Spitz nevi; and IMP-3 is expressed in metastatic melanomas significantly more than in thin melanomas. IMP-3 appears to be involved in the progression of maligt melanoma and may play an important role in the regulation of the biologic behavior of this tumor.Spezifikation
IGF2BP3 | |
0.75 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hKOC, IGF II mRNA binding protein 3, IGF2 mRNA binding protein 3, IGF2BP3, IMP 3, IMP3, KOC1, VICKZ family member 3, VICKZ3 | |
Igf2bp3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2C10B11 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human, Rat | |
O00425, Q9CPN8 | |
10643, 140488, 312320 | |
IGF2BP3 Fusion Protein Ag6349 | |
Primary | |
-20°C | |
IGF2BP3 |