missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF1R (phospho Y1165/Y1166) Rabbit anti-Human, Mouse, Rabbit, Polyclonal , Abnova™

Artikelnummer. 16214320
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16214320 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16214320 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. PAB29602.100uL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human IGF1R.

This receptor binds insulin-like growth factor with a high affinity. It has tyrosine kinase activity. The insulin-like growth factor I receptor plays a critical role in transformation events. Cleavage of the precursor generates alpha and beta subunits. It is highly overexpressed in most malignant tissues where it functions as an anti-apoptotic agent by enhancing cell survival. [provided by RefSeq]

Spezifikation

Antigen IGF1R (phospho Y1165/Y1166)
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human IGF1R.
Verdünnung Immunofluorescence (1:100-1:200) Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Gen-Alias CD221/IGFIR/JTK13/MGC142170/MGC142172/MGC18216
Gensymbole IGF1R
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding Y1165/Y1166 of human IGF1R.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3480
Testspezifität IGF1R (phospho Y1165/Y1166) polyclonal antibody detects endogenous level of IGF1R only when phosphorylated at tyrosine 1165/tyrosine 1166.
Zielspezies Human, Mouse, Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.