Learn More
Invitrogen™ Mouse IgE ELISA Kit
Artikelnummer. 17105749
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 17105749
Marke: Invitrogen™ EMIGHEX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Mouse Immunoglobulin E (Ms IgE) ELISA quantitates Ms IgE in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IgE. Principle of the method The Mouse IgE solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IgE ist eine der fünf Klassen von Immunglobulinen, die bei Säugetieren gefunden werden. Monomere bestehen aus zwei schweren (Epsilon-) Ketten mit 4 Ig-ähnlichen konstanten Domänen und zwei leichten Ketten. IgE spielt eine wesentliche Rolle bei der Überempfindlichkeit des Typs I (allergische Reaktionen wie Heuschnupfen, Asthma, Nesselsucht, anaphylaktischer Schock), indem es an Fc-Rezeptoren auf Basophilen und Mastzellen bindet. Die Vernetzung von an Fc-Rezeptoren gebundenes IgE führt zur Degranulation von Mastzellen und Basophilen, die allergische Reaktionen fördern. IgE ist auch für die Immunität gegen Parasiten funktional wichtig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 0,137 ng/mL bis 100 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,14 ng/mL
Kalibrierbereich 0,14 ng/mL bis 100 ng/mL
Beschreibung IgE ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Maus-Spezies, Proteinfamilie anderer Proteine, kolorimetrische Nachweismethode, Enzym-Linked Immunosorbent Assay, entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von IgE in Proben
Nachweisbare Analyten Maus-IgE
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt murines IgE. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Substrattyp TMB
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 380792
Wirtsspezies Maus
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Stopplösung, Chromogen, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer, SAV-HRP, Standard, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min