Learn More
IFN-γ Rat anti-Mouse, PE, Clone: XMG1.2, BD
Rat Monoclonal Antibody
160.00 CHF - 660.00 CHF
Spezifikation
Antigen IFN-γ
Klon XMG1.2
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15831569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562020
25 μg
160.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15857678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
554412
0.1 mg
660.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The XMG1.2 monoclonal antibody specifically binds to mouse interferon- γ(IFN- γ) protein. IFN- γis a pleiotropic cytokine, of approximately 15-17 kDa, involved in the regulation of inflammatory and immune responses. It plays an important role in activation, growth, and differentiation of T and B lymphocytes, macrophages, NK cells and other non-hematopoietic cell types. IFN- γproduction is associated with the Th1 cell differentiation. The purified form of this antibody has been reported to be a neutralizing antibody.
Spezifikation
Spezifikation
IFN-γ
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
IgG1 κ
Affinity Purified
XMG1.2
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.