Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für Ratte-IFN-gamma
Messen Sie die Konzentrationen von Interferon-gamma (IFNg) (Ratte) in Rattenserum und -plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstandsproben mit 96 Well-Mikrotiterplatten.
944.00 CHF - 1372.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P01581 |
---|---|
Assay-Bereich | 8 bis 500 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | <2 pg/ml |
Beschreibung | Ratten-IFN-gamma ELISA-Kit |
Konjugat | Biotin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10077003
|
Invitrogen™
ERIFNG |
Kit mit 1 Platten |
944.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10750625
|
Invitrogen™
ERIFNG2 |
Kit mit 2 Platten |
1372.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an Ratte-IFN-γ (Ratte-Interferon-gamma) in Rattenserum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstand-Proben mit unseren Thermo Scientific ELISA-Kits für Ratte-IFN-gamma.
Diese ELISA-Kits für Ratte-IFN-gamma verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern zur empfindlichen und genauen Messung von Interferon-gamma (IFN-γ) in Proben bei 50 pro Well. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Natürliches und rekombinantes Ratten-Interferon-gamma (IFNγ)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Assay-Bereich: 8 bis 500 pg/ml
Empfindlichkeit: <2 pg/ml
Probenarten: Zellkulturüberstand, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
Gesamte Assay-Zeit: 2.5 Stunden
Probengröße: 50 μ l
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Ratten-IL-1α, -IL-1β, -IL-2, -IL-4, -IL-6, -IL-10, -MIP-1α, -RANTES oder -TNF-α oder Human- oder Schweine-IFN-γ. Bei einer Auswertung der Präparate von NIH/NIBSC-Maus-IFN-γ(Charge Gg02-901-533) im ELISA-Kit für Ratte-IFN-γ war 6250 pg/ml-Maus-IFN-γ äquivalent zu 258 pg/ml-Ratte-IFN-γ (4.1 % Kreuzreaktivität)
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörperplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate.
Spezifikation
Gehäuse P01581 | |
<2 pg/ml | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IFNG2 | |
8,5% | |
Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Natürliches und rekombinantes Ratten-Interferon-gamma (IFNg) | |
2.5 h |
8 bis 500 pg/ml | |
Ratten-IFN-gamma ELISA-Kit | |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Streifenplatte | |
Plasma (EDTA, Citrat, Heparin), Serum, Zellkulturüberstand | |
25712 | |
8,7% | |
HRP | |
RUO | |
2°bis 8 °C | |
1 h20 min |